Learn More
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL) (ISO) (Dehydrated)
Code produit 10451703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10451703 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10451703 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0968B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolate and enumerate coliforms in food, animal feed, and environmental samples with this selective medium.
Isolate and enumerate coliforms in food, animal feed and environmental samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL) (ISO) (Dehydrated), while adhering to ISO 4832:2006 and ISO/TS 11133-2:2003. Due to the careful addition of selective inhibitory components, neutral red, crystal violet, and bile salts, the medium provides selectivity against non-target Gram-positive bacteria.
Utilisez la gélose lactosée à la bile rouge-violet pour examiner les produits alimentaires, les aliments pour animaux et les échantillons environnementaux et ainsi détecter la présence de groupes indicateurs tels que les bactéries coliformes. Les groupes indicateurs garantissent la sécurité alimentaire tout en donnant une indication de la qualité des produits alimentaires et des risques de détérioration. L’un des groupes de bactéries les plus couramment utilisés par l’industrie alimentaire pour leur rôle d’organismes indicateurs est le groupe des coliformes, qui peut être considéré comme un sous-groupe appartenant à la famille des Enterobacteriaceae.
  • Facile à lire : les organismes fermentant rapidement le lactose (bactéries coliformes) forment des colonies rouge-violet avec des halos rouge-violet, alors que les fermenteurs de lactose tardif donnent des colonies jaune paille ou incolores au halo verdâtre.
  • Sélectif : le cristal violet et les sels biliaires empêchent la croissance des bactéries gram-positif non cibles.
  • Conforme aux normes ISO 4832:2006 et ISO/TS 11133-2:2003.
  • Meilleure sélectivité par incubation à >42°C ou par incubation anaérobie.
Les coliformes sont généralement définis par leur capacité à fermenter rapidement le lactose, en produisant de l’acide et du gaz, généralement en 24 heures. Les genres qui devraient être communément appelés à appartenir à ce groupe sont Enterobacter , Klebsiella , Citrobacter et Escherichia, en particulier Escherichia coli . Cependant, les espèces qui appartiennent à d’autres genres, comme Erwinia et Serratia , peuvent également fermenter le lactose, quoique lentement, et certaines souches de Citrobacter et Klebsiella , ainsi que Salmonella arizonae et Hafnia alvei , présentent des possibilités de fermentation différée ou variable.
Les coliformes fermentent rapidement le lactose dans la gélose VRBL (ISO) et réduisent ainsi le pH du milieu, ce qui produit des colonies rouge-violet, en raison de l’inclusion du rouge neutre et du cristal violet. Ces colonies sont généralement entourées de halos rouges de sels biliaires précipités.
Les fermenteurs non-lactiques ou de lactose tardif produisent des colonies jaune paille ou incolores avec des halos verdâtres. Le cristal violet et les sels biliaires inhibent la prolifération de la flore à gram-positif.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Gélose lactosée à la bile rouge violet (VRBL) (ISO) (déshydratée)
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g