Learn More
Acide violurique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456796
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456796 10 g 10g
11466796 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23931.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26351-19-9 | C4H5N3O5 | 175.10 g/mol
Violuric acid monohydrate is used as a reagent for cobalt. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26351-19-9
Formule moléculaire C4H5N3O5
Poids moléculaire (g/mol) 175.10
Numéro MDL MFCD00149401
Clé InChI YHAIHNZKUCGXRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme violuric acid monohydrate, 5-hydroxyimino pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone, 5-oxime, monohydrate, 5-hydroxyimino-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, alloxan-5-oxime monohydrate, c4nh33o4.h2o, 5-isonitrosobarbituric acid monohydrate, 5-hydroxyimino pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trionehydrate, 5-hydroxyimino-1,3-dihydropyrimidine-2,4,6-trione, oxamethane, violuric acid monohydrate, for spectrophotometric det. of co
CID PubChem 21197397
SMILES O.ON=C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Violuric acid monohydrate
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 162342
Merck Index 14,10000
Nom IUPAC 5-(hydroxyimino)-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate
Poids de la formule 175.10 (157.08 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Violuric acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Violuric acid monohydrate