Learn More
Thermo Scientific™ Vios™ iDx 165 L CO2 Incubator
Code produit 30286599 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Acier inox électropoli
Cuivre
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la cuve Technologie de capteur de CO2 Tension Conditionnement
30286599 Cuivre Capteur IR 230 V 1 pièce
30286598 Acier inox électropoli Capteur CT 230 V 1 pièce
30286596 Cuivre Capteur CT 230 V 1 pièce
30286594 Acier inox électropoli Capteur IR 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30286599 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51036162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16500.00€
    11986.75€ / 1 pièces
    Économisez 4513.25€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Proven protection for your sensitive cell culture, with in-chamber sensors, HEPA filtration, Steri-Run™ high temperature sterilization, THRIVE active airflow, and an integrated, protected humidity reservoir. Available with 100% Copper or Electropolished SS interiors, and TC or IR Sensors.
Evolve, expand, excel. The Thermo Scientific Vios iDx line of CO2 incubators has led cell culture incubation technology since they were introduced more than 10 years ago. Scientists at the top of their field choose Vios iDx CO2 incubators to support their most demanding and critical applications from research to discovery, development, production scale-out, and automation.
Trustworthy, proven performance, and protection for sensitive cell cultures
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ active airflow technology for homogenous growth conditions and fast recovery of all parameters, minimizing the exposure of cell cultures to fluctuations and maintaining stable conditions with recovery of all parameters in ten minutes or less.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ high-temperature sterilization cycle is independently proven to provide a 12-log sterility assurance level and all areas reach at least 180°C in all areas, based on 48-point temperature mapping.
  • In-chamber HEPA filtration achieves ISO Class 5 clean room-like air quality conditions within only five minutes after a 30-second door opening
Designs that are ready for where your discoveries take you
  • Choice of IR180Si or TC180 CO2 sensor configured in situ for fast recovery and long service life.
  • Condensation-free humidification system with protected, integrated 3-L water reservoir. Easily fill or drain without removing cultures to help keep sterilized distilled water clean. Slide out cover allows full access for cleaning.
  • Large, crisp 7-in. touchscreen display for quicker at-a-glance monitoring of chamber conditions. Set language and programmable access code provide additional accessibility and security.
  • Ergonomic door design to make routine loading, unloading, and checking on cultures easier than ever. Electromagnetic door lock comes standard.
  • Tri-gas options offer variable oxygen control for physiological tissue research. Simulate hypoxic (1-21 100% O2) or hyperoxic (5-90% O2) conditions based on application.
  • Select electropolished stainless steel or 100% pure copper interior, with easy-to-clean curved interior chamber corners and shelving designs that are easy to install and remove without tools.
Seamless operations in modern labs
  • Connectivity-ready for data management including front-access USB port and optional 4-20 mA signal output or Gateway for OPC-UA for remote monitoring with external data collection solutions, ideal for GMP environments meeting CFR-21 compliance
  • 165 L models offer enhanced protection for valuable samples when configured for Thermo Scientific™ Cell Locker™ Systems. Find out more at thermofisher.com/celllocker
  • 255 L models offer increased culturing capacity when configured for Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Shelving Systems. Find out more at thermofisher.com/cultimaxx
Available language options include: English, Spanish, German, French, Italian, Japanese, and Mandarin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 5.8 cu. ft.
Capacité (métrique) 165 l
Matériau de la cuve Cuivre
Plage de concentrations en CO2 0 to 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Air-jacketed
Matériau Powder-coated Cold Rolled Steel
No. of Places 11
Nbre d’étagères 3 std./11 max.
Contrôle de l’oxygène Optional 1 to 21 % or 5 to 90 %
Humidité relative Approx. 93% at 37°C
Plage de températures (métrique) 3°C above ambient to 55°C
Type CO2 Incubator
Source d’humidité Protected integrated water reservoir
Dimensions (P x l x H) intérieures 22.68 x 18.50 x 23.89 in. (57.6 x 47.0 x 60.7 cm)
Dimensions (L x l x H) 34.65 x 25.08 x 35.43 in. (88.0 x 63.7 x 90.0 cm)
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V