Learn More
Thermo Scientific™ Vios™ Incubateur iDx CR 255 L CO2– CTS Série
Code produit 31364965 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Acier inox électropoli
Cuivre
Tension:
230 V
Contrôle de l’oxygène:
En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la cuve Tension Contrôle de l’oxygène
31364965 Acier inox électropoli 230 V En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
31364957 Cuivre 230 V En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31364965 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51036442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26140.00€
    18991.99€ / 1 pièces
    Économisez 7148.01€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Vios L'incubateur à CO2 compatible avec les salles blanches certifié iDx est conçu en tenant compte à la fois du contrôle actif des particules et d'une capacité de nettoyage rigoureuse, établissant ainsi la norme en matière d'incubation en salle blanche. Un ensemble de tests d'acceptation en usine est inclus pour prendre en charge les cas courants GMP Besoins en documentation de conformité.
Élaborer, développer, Excel. L'/Le/La Thermo Scientific Vios ligne iDx de CO certifiés par tiers et compatibles avec la salle blanche2 les incubateurs bénéficient de toutes les caractéristiques précédemment décrites avec nos modèles standard. Conçu pour la production de thérapies avancées dans ISO Classe 5, GMP Ambients de grade A/B, les scientifiques en chef de domaine choisissent Vios iDx RC CO2 Incubateurs – CTS Cycles pour atteindre une protéine de conservation avancée et soutenir leurs applications les plus exigeantes et critiques, de la recherche à la découverte, au développement et à l’échelle de production.
Fiabilité, performance éprouvée et protection des cultures cellulaires sensibles
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Technologie de flux d'air actif pour des conditions de croissance homogènes et une récupération rapide de tous les paramètres, minimisant l'exposition des cultures cellulaires aux fluctuations et maintenant des conditions stables avec récupération de tous les paramètres en dix minutes ou moins.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Il est prouvé de manière indépendante que le cycle de stérilisation à haute température offre un niveau d'assurance de stérilité de 12 log et atteint 180 °C dans toutes les zones, sur la base d'une cartographie de température en 48 points.
  • La filtration HEPA en chambre permet ISO Des conditions de qualité de l'air comparables à celles d'une salle blanche de classe 5 en seulement cinq minutes après une ouverture de porte de 30 secondes.
  • L'électronique certifiée IP54 et l'extérieur en acier inoxydable brossé et étanche sont compatibles avec les salles blanches afin de répondre à vos protocoles rigoureux de nettoyage et de désinfection.
  • Notre système exclusif de contrôle des particules protège votre salle blanche en capturant les particules provenant de l'incubateur grâce à un système de filtration HEPA monté à l'arrière.
  • Compatibilité éprouvée avec les produits courants GMP protocoles d'installation et procédures de salle blanche, y compris STERIS™ systèmes de procédés à sec utilisant du peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP ) technologie de biodécontamination.
  • Fourni CTS Le dossier de documentation des tests d'acceptation en usine (FAT) fourni avec chaque unité comprend tout ce dont vous avez besoin pour votre audit :
    • Certificats réglementaires
    • Protocoles recommandés
    • Certificats de conformité, d'étalonnage, d'étalonnage des capteurs et spécifications techniques.
    • Certificat tiers de compatibilité avec ISO Classe 5 et GMP Environnements de salles blanches de classe A/B.
Des créations pensées pour vous accompagner dans toutes vos découvertes.
  • Capteur de CO2 IR180Si pour une récupération rapide et une longue durée de vie.
  • Système d'humidification sans condensation avec réservoir d'eau intégré et protégé de 3 L. Remplissage et vidange faciles sans retirer les cultures, contribuant ainsi à maintenir la propreté de l'eau distillée stérilisée. Le couvercle coulissant permet un accès complet pour le nettoyage.
  • Grand écran tactile net de 7 in pour une surveillance rapide et instantanée des conditions de la chambre. Définir la langue* et le code d'accès programmable offrent une accessibilité et une sécurité accrues.
  • Conception ergonomique des portes pour faciliter plus que jamais les opérations de chargement, de déchargement et de contrôle des cultures. La serrure de porte électromagnétique est fournie de série.
  • La fonction optionnelle de contrôle actif du CO2 ajuste automatiquement les niveaux, éliminant l'excès de CO2 libéré par les systèmes de culture cellulaire de grande capacité afin de maintenir le point de consigne du CO2 .
  • Les options à trois gaz offrent un contrôle variable de l'oxygène pour la recherche sur les tissus physiologiques. Simuler des conditions hypoxiques (1-21 % O2 ) ou hyperoxiques (5-90 % O2 ) en fonction de l'application.
  • Choisissez un intérieur en acier inoxydable électropoli ou en cuivre pur à 100 %, avec des coins intérieurs arrondis faciles à nettoyer et des étagères faciles à installer et à retirer sans outils.
  • Conception évaluée indépendamment pour la production de thérapies avancées dans ISO Classe 5, GMP Environnements de catégorie A/B. Chaque unité individuelle est testée afin de garantir sa compatibilité.
Opérations sans faille dans les laboratoires modernes
  • Conception prête pour la connectivité avec accès frontal USB port, sortie de signal 4-20 mA optionnelle (option installée en usine). Compatible avec Connect Edge, OPCUA Gateway et CellMation, ce qui rend Vios iDx CR compatible avec les appareils courants GMP Protocoles et procédures de l'établissement.
  • De nombreuses options et accessoires, installés en usine ou par le client, sont disponibles. Veuillez consulter la brochure du produit pour plus d'informations.
  • Thermo Scientific™ Cellule Locker™ Des systèmes sont disponibles sur les modèles de 165 L pour assurer une protection renforcée des échantillons précieux. Rendez-vous sur thermofisher.com/celllocker pour plus d'informations.
  • Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Les systèmes d'étagères sont des accessoires installés par le client qui offrent une capacité de culture accrue sur les modèles de 255 L. Rendez-vous sur thermofisher.com/cultimaxx pour plus d'informations.
*Les options de langue disponibles pour l'interface utilisateur incluent l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, l'italien, le japonais et le mandarin. Spécifications obtenues dans des conditions de laboratoire standard au niveau de la mer, à une température °ambiante de +22 °C et sous tension de fonctionnement nominale. D'autres conditions de processus, comme la température ambiante ou l'altitude, peuvent affecter les performances. Par exemple, une variation de 2 °C de la température ambiante peut influencer l'humidité de 1 % HR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 9,0 pied cube
Capacité (métrique) 255 L
Matériau de la cuve Acier inox électropoli
Plage de concentrations en CO2 0 to 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Air-jacketed
Matériau Porte en verre
No. of Places 12
Nbre d’étagères 3 std./12 max.
Contrôle de l’oxygène En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Humidité relative Aprox. 93% a 37 °C
Plage de températures (métrique) 3 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 55 °C
Type Incubadora de CO2
Source d’humidité réservoir d’eau intégré protégé
Dimensions (P x l x H) intérieures 24,76 x 23,90 x 26,38 in. (62,9 x 60,7 x 67,0 cm)
Dimensions (L x l x H) 36,77 x 30,47 x 38,15 in. (93,4 x 77,4 x 96,9 cm)
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V