Learn More
MedChemExpress VIP(6-28)(human, rat, porcine, bovine)
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.05% |
| CAS | 69698-54-0 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 2816.28 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |