Learn More
Vipadenant, MedChemExpress
Code produit 16490547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16490547 50 mg -
16454208 10 mg -
16426927 5 mg 5mg
16405166 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490547 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10857
MedChemExpress Vipadenant (BIIB-014; CEB-4520) is an adenosine receptor antagonist, with Kis of 1.3 nM and 68 nM for A2A and A1, respectively.
Vipadenant (BIIB-014
Spécification
Nom chimique ou matériau Vipadenant
Forme physique Solid
CAS 442908-10-3
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H15N7O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme BIIB-014 CEB-4520
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (96.47 mM)
SMILES NC1=NC2=C(N=NN2CC3=CC=C(N)C(C)=C3)C(C4=CC=CO4)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 321.34
Poids de la formule 321.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research