Learn More
Vipivotide tetraxetan, MedChemExpress
Code produit 16494878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494878 10 mg
16453276 25 mg
16431137 50 mg
16407637 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16494878 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY117410
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Vipivotide tetraxetan (PSMA-617) is a high potent prostate-specific membrane antigen (PSMA) inhibitor, with a Ki of 0.37 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vipivotide tetraxetan
Forme physique Solid
CAS 1702967-37-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C49H71N9O16
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme PSMA-617
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (119.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CNC(CN4CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC4)=O)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 1042.14
Poids de la formule 1042.14
Pourcentage de pureté 98.78%
Qualité Research