Learn More
Gibco™ Viral-Plex™ Complexation Buffer
Description
Gibco Viral-Plex Complexation Buffer is a ready-to-use AAV production buffer and complexation reagent for gene therapy, formulated to efficiently complex plasmid DNA with lipid-based transfection reagents for viral vector manufacturing. This chemically defined, serum- and protein-free buffer provides an optimal environment for forming stable DNA/lipid complexes, enabling efficient transient transfection of Viral Production Cells 2.0 (VPC2.0). As a key component of the AAV-MAX Production System, Viral-Plex Complexation Buffer streamlines the triple-transfection workflow for high-titer AAV production.
- Le tampon de complexation Viral-Plex de Gibco est un tampon chimiquement défini, sans protéine et sans rouge de phénol.
- Pour complexer l’ADN plasmidique avec le réactif de transfection pour les applications de transfection standard
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | HEK293 |
| Contenu et stockage | Flacon de 100 ml, conserver entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. |
| Type de culture | Culture cellulaire en suspension |
| Description | Sans sérum, sans composants d’origine animale, défini chimiquement, sans protéines, sans rouge de phénol |
| Type de cellule | Lignées cellulaires établies |
| Format | Flacon |
| Type d’échantillon | ADN plasmide |
| Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
| Système d’expression | Mammifère |
| À utiliser avec (équipement) | Système AAV-MAX |
| Show More |