Learn More
Gibco™ Cellules de production virale 2.0
Description
Gibco Viral Production Cells 2.0 are a clonal cell line derived from the HEK293F parental cell line and a core component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
- Les cellules de production virale Gibco 2.0 sont une lignée cellulaire clonale dérivée de la lignée cellulaire parentale HEK293F
- Elles constituent un composant essentiel du système de production AAV sans assistance AAV-MAX
- Les cellules ont été adaptées au milieu de production virale chimiquement défini et sont conservées dans une culture en suspension dans ce milieu.
- Les cellules de production virale 2.0 sont hautement transfectables à l’aide du kit de transfection AAV-MAX pour la production de virus associés aux adénovirus (AAV)
- Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1 ml de cellules à une concentration de 1 x 107 cellules viables/ml dans un milieu de production virale et 10 % de DMSO
- Les cellules doivent être décongelées directement dans un milieu de production virale complété par 4 mM de GlutaMAX supplémentaires (réf.35050038) pour des performances optimales
Caractéristiques des cellules de production virale 2.0 :
- Lignée cellulaire clonale, dérivée du 293F, hautement productrice
- Absence de l’antigène grand T SV40
- Optimisées pour une culture en suspension haute densité (>12 millions de cellules/ml) dans un milieu chimiquement défini
- Permettent la production de titres AAV élevés, supérieurs à 5 x 1010 vg/ml (non purifiés)
- Évolutivité robuste et stabilité de passage
Spécification
Spécification
| État des cellules | Congelé |
| Concentration | 1 x 107 cellules/mL |
| Contenu et stockage | 1 cryovial, stocké dans de l’azote liquide en phase vapeur |
| Lignée cellulaire | Cellules de production virale 2.0 |
| Type de cellule | Rein (embryonnaire) |
| Culture Type | Culture cellulaire en suspension |
| Forme | Congelé |
| Espèces | Humain |
| Format | 1 flacon |
| À utiliser avec (application) | Production d’AAV |
| Afficher plus |