Learn More
Gibco™ Milieu de production virale
Code produit 17651536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17651536 6 L 6 pièces
17371889 1 L 1L
17381889 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17651536 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4817902
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu de production virale Gibco est un milieu chimiquement défini, sans sérum et sans protéines. Il est sans composants d’origine animale et spécialement développé pour la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 (cellules dérivées de HEK 293F adaptées à la suspension).
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
  • Milieu chimiquement défini, sans sérum, sans protéines et sans composants d’origine animale
  • Spécialement développé pour la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 (cellules dérivées de HEK 293F adaptées à la suspension)
  • Pour la production de virus associés aux adénovirus (AAV) faisant partie du système de production AAV sans assistance AAV-MAX
  • Favorise la croissance des cellules de production virale 2.0 en suspension à des densités de plus de 1,2 x 107 cellules/ml
  • Permet la production de titres AAV élevés, supérieurs à 5 x 1010 vg/ml (non purifiés)
  • Favorise la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 du flacon pour agitateur aux balances de bioréacteur
  • Le milieu de production virale nécessite une supplémentation en GlutaMAX de 4 mM (réf. 35050038) avant utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire Cellules de production virale 2.0
Type de cellule Cellules HEK 293
Classification Sans sérum, Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines
Forme Liquide
Type de produit Milieu de production d’AAV
Stérilité Stérile
Avec additifs Glucose, Pyruvate de sodium, Sodium Pyruvate, GlutaMAX
Sans additif Sans glutamine
À utiliser avec (application) Production d’AAV
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Gamme de produits AAV-MAX
Quantité 6 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Format Flacon
pH 7
État réglementaire RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Contenu et stockage 6 flacons de 1 L, conserver entre 2et 8°C, à l’abri de la lumière
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Système d’expression Mammifère