Learn More
Invitrogen™ Kit de vecteur ViraPower™ HiPerform™ Promotorless Gateway™
Description
Le kit de vecteur ViraPower™ HiPerform™ sans promoteur Gateway™ contient le vecteur d’expression lentivirale sans promoteur adapté à MultiSite Gateway™ ViraPower™ HiPerform™, pLenti6.4 / R4R2 / V5-DEST™ pour un clonage facile basé sur la recombinaison et une expression de haut niveau et lentivirale d’un gène cible depuis le promoteur de votre choix dans la division et la non-division des cellules de mammifères. Le vecteur pLenti6.4 / R4R2 / V5-DEST™ est équipé de deux éléments génétiques clés, ce qui en fait un vecteur HiPerform™ : l’élément réglementaire post-transcriptionnel de la marmotte (WPRE) et la séquence centrale du tractus polypurin (cPPT) du gène de l’intégrase VIH-1 pour produire au moins 4 fois plus d’expression protéique par rapport aux vecteurs dépourvus de ces éléments.
Avantages
• Génère un lentivirus incompétent pour la réplication afin de transducter les cellules de mammifères de division et à non-division
• Clonage facile et simultané basé sur la recombinaison de plusieurs fragments d’ADN dans un ordre et une orientation définis à l’aide de la technologie Multisite Gateway™
• Expression du gène cible sous le contrôle du promoteur de votre choix
•Expression stable à long terme
• Expression protéique améliorée, jusqu’à 4 fois ou plus, par rapport aux systèmes d’expression lentivirale traditionnels
Principales caractéristiques
• WPRE du virus de l’hépatite de la marmotte, augmente l’expression transgénique et la cPPT du gène de l’intégrase VIH-1, augmente le nombre de copies de lentivirus s’intégrant dans le génome hôte, augmentant ainsi le titre viral. Le WPRE et la cPPT permettent ensemble de multiplier au moins par quatre l’expression protéique dans la plupart des types de cellules par rapport aux autres vecteurs dépourvus de ces éléments.
• Vecteur sans promoteur pour exprimer le gène cible sous le contrôle du promoteur de votre choix
• Marqueur de sélection de la blasticidine pour une sélection stable sous le contrôle du promoteur PGK pour une expression persistante à long terme
Le kit comprend
• Kit de clonage pLenti6.4 / R4R2 / V5-DEST™ Kit
• pENTR™ 5’ TOPO™ TA (réf. K59120)
• E. coli chimiquement compétent One Shot™ Stbl3™ (réf. C737303)
• Plasmide de contrôle positif pENTR™ Gus
À des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques.
Avantages
• Génère un lentivirus incompétent pour la réplication afin de transducter les cellules de mammifères de division et à non-division
• Clonage facile et simultané basé sur la recombinaison de plusieurs fragments d’ADN dans un ordre et une orientation définis à l’aide de la technologie Multisite Gateway™
• Expression du gène cible sous le contrôle du promoteur de votre choix
•Expression stable à long terme
• Expression protéique améliorée, jusqu’à 4 fois ou plus, par rapport aux systèmes d’expression lentivirale traditionnels
Principales caractéristiques
• WPRE du virus de l’hépatite de la marmotte, augmente l’expression transgénique et la cPPT du gène de l’intégrase VIH-1, augmente le nombre de copies de lentivirus s’intégrant dans le génome hôte, augmentant ainsi le titre viral. Le WPRE et la cPPT permettent ensemble de multiplier au moins par quatre l’expression protéique dans la plupart des types de cellules par rapport aux autres vecteurs dépourvus de ces éléments.
• Vecteur sans promoteur pour exprimer le gène cible sous le contrôle du promoteur de votre choix
• Marqueur de sélection de la blasticidine pour une sélection stable sous le contrôle du promoteur PGK pour une expression persistante à long terme
Le kit comprend
• Kit de clonage pLenti6.4 / R4R2 / V5-DEST™ Kit
• pENTR™ 5’ TOPO™ TA (réf. K59120)
• E. coli chimiquement compétent One Shot™ Stbl3™ (réf. C737303)
• Plasmide de contrôle positif pENTR™ Gus
À des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques.
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Type de livraison | Lentiviral |
| Accélérateur | Aucun (sans promoteur), EF-1α, CMV |
| Type de produit | Kit de vecteur |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Blasticidine |
| Contenu et stockage | Contenu Le kit de vecteur ViraPower™ HiPerform™ sans promoteur Gateway™ comprend les composants suivants : • Le kit pLenti6.4 / R4R2 / V5-DEST™ qui comprend : • Le kit de clonage pENTR 5’ TOPO™ (réf. K95120) contenant : Stockage • Kit pLenti6.4 / R4R2 / V5-DEST™ : -20°C • Réactifs pENTR™ 5’ TOPO™ : -20°C • E.coli chimiquement compétent One Shot™ Stbl3™ : -80°C • E.coli One Shot™ TOP10 chimiquement compétente : -80°C • Contrôle positif pENTR™ Gus : -20°C |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR), blasticidine (BsdR) |
| Clivage | Aucun site de clivage |
| Enzyme Gateway | LR Clonase™ II Plus, LR Clonase™ II |
| Enzyme de PCR | Polymérase à activité corrective |
| Afficher plus |