Learn More
Virginiamycine M1 (~90 %) (200 µg/mL dans du méthanol), TRC
Code produit 30395762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1x1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395762 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395762 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT07581X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Virginiamycin M1
CAS 21411-53-0
Formule moléculaire C28 H35 N3 O7
Quantité 1x1 mL
Synonyme 3H-21,18-Nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, 8,9,14,15,24,25-hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-, Mikamycin A (6CI,8CI), Ostreogrycin A (7CI), Virginiamycin M1, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, Antibiotic PA 114A, Antibiotic PA 114A1, Factor M, Factor M (antibiotic), NSC 244426, NSC 87432, PA 114A, Pristinamycin II, Pristinamycin IIA, RP 12536, Staphylomycin M1, Streptogramin A, Vernamycin A, [3R-(3R*,4R*,5E,10E,12E,14S*)]-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone
Formule InChI InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@H]1C)n3
Poids moléculaire (g/mol) 525.59
Poids de la formule 525.2475
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 μg/mL