Learn More
Virginiamycine M1-d2, TRC
Code produit 30456259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
10 mg
Conditionnement:
0.50mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456259 0.5 mg 0.50mg
30449875 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30456259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV6738120.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Virginiamycin M1 15-d2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C28 D2 H33 N3 O7
Quantité 0.5 mg
Synonyme (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone-d2, Mikamycin A-d2, Ostreogrycin A-d2, Antibiotic PA 114A1-d2, Factor M-d2, NSC 244426-d2, PA 114A-d2, Pristinamycin IIA-d2, RP 12536-d2, Staphylomycin M1-d2, Streptogramin A-d2, Vernamycin A-d2
Formule InChI InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1/i14D2
SMILES [2H]C1([2H])[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC1=O)n3)C(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 527.6
Poids de la formule 527.2601
Pourcentage de pureté >95