Learn More
Day Impex™ Désinfectant virucide Virkon™
Code produit 31759331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
4kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31759331 1000 mL 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Lisez les instructions avant utilisation ou contactez le fabricant pour obtenir les dernières recommandations en matière de santé et sécurité
Code produit 31759331 Fournisseur Day Impex™ Code fournisseur 330006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.49€
    207.69€ / 4kg
    Économisez 211.80€
    50% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Lisez les instructions avant utilisation ou contactez le fabricant pour obtenir les dernières recommandations en matière de santé et sécurité
Nettoyez et désinfectez les surfaces de travail et les équipements en une seule opération avec ce désinfectant virucide.
  • Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits avant leur utilisation
  • Très large spectre démontré par rapport à d’autres désinfectants - tests indépendants prouvant son efficacité contre les 18 familles de virus qui affectent l’homme et les animaux, y compris le SIDA (VIH) et l’hépatite B
  • Excellent bactéricide et fongicide - nettoie et désinfecte les surfaces de travail et les équipements en une seule étape
  • Peut être appliqué sous forme de poudre directement sur les déversements de sang et autres fluides corporels
  • Se dissout facilement pour obtenir un désinfectant liquide
  • Inodore, non irritant pour la peau et les yeux, phase de vapeur non toxique, toxicité orale exceptionnellement faible
  • Conforme aux exigences du COSHH, aucune limite d’exposition maximale requise
  • Non corrosif, non blanchissant et biodégradable
  • Toute maladie virale transmise par des surfaces ou des instruments contaminés par du sang, des fluides corporels, des excréments ou de la salive infectés peut être contrôlée par une application correcte
  • Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et de l’équipement
Spécification
Type de produit Désinfectant virucide
Color-coded oui
Forme Poudre granulaire
Scent Citron
Stérilité Non stériles
Type de conteneur Cuve
Quantité 4/Pk.
Volume (métrique) 1000 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • RELYON VIRKON
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Réglementations biocides britanniques (HSE / BPR)