Learn More
Virkon™ Désinfectant virucide
Code produit 12338667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 g
500 g
5 kg
Type de conteneur:
Boîte à presser
Sachet
Tambour
Quantité:
1 de chaque
50/paquet
6/paquet
Conditionnement:
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de conteneur Quantité Conditionnement
12338667 50 g Sachet 50/paquet -
12348667 500 g Boîte à presser 6/paquet -
12358667 5 kg Tambour 1 de chaque 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits avant leur utilisation
Code produit 12338667 Fournisseur Virkon™ Code fournisseur 330001
 Article restreint
En stock
Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits avant leur utilisation
Nettoyez et désinfectez les équipements et les surfaces de travail en une seule étape. Virkon™ Le désinfectant virucide offre la gamme la plus large et prouvée de tous les désinfectants.
  • Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits avant leur utilisation
  • Très large spectre démontré par rapport à d’autres désinfectants - tests indépendants prouvant son efficacité contre les 18 familles de virus qui affectent l’homme et les animaux, y compris le SIDA (VIH) et l’hépatite B
  • Excellent bactéricide et fongicide - nettoie et désinfecte les surfaces de travail et les équipements en une seule étape
  • Peut être appliqué sous forme de poudre directement sur les déversements de sang et autres fluides corporels
  • Se dissout facilement pour obtenir un désinfectant liquide
  • Inodore, non irritant pour la peau et les yeux, phase vapeur non toxique, très faible toxicité orale
  • Conforme aux exigences du COSHH, aucune limite d’exposition maximale requise
  • Non corrosif, non blanchissant et biodégradable
  • Toute maladie virale transmise par des surfaces ou des instruments contaminés par du sang infecté, des fluides corporels, des matières fécales ou de la salive peut être contrôlée par une application correcte
  • Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et de l’équipement
Spécification
Type de produit Désinfectant virucide
Type de conteneur Sachet
À utiliser avec (application) Désinfectant virucide
Quantité 50/paquet
Volume (métrique) 50 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • relyon virkon
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate), benzenesulphonic acid