Learn More
Virkon™ Désinfectant virucide
Description
- Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations sur les produits avant leur utilisation
- Très large spectre démontré par rapport à d’autres désinfectants - tests indépendants prouvant son efficacité contre les 18 familles de virus qui affectent l’homme et les animaux, y compris le SIDA (VIH) et l’hépatite B
- Excellent bactéricide et fongicide - nettoie et désinfecte les surfaces de travail et les équipements en une seule étape
- Peut être appliqué sous forme de poudre directement sur les déversements de sang et autres fluides corporels
- Se dissout facilement pour obtenir un désinfectant liquide
- Inodore, non irritant pour la peau et les yeux, phase vapeur non toxique, très faible toxicité orale
- Conforme aux exigences du COSHH, aucune limite d’exposition maximale requise
- Non corrosif, non blanchissant et biodégradable
- Toute maladie virale transmise par des surfaces ou des instruments contaminés par du sang infecté, des fluides corporels, des matières fécales ou de la salive peut être contrôlée par une application correcte
- Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail et de l’équipement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant virucide |
| Type de conteneur | Boîte à presser |
| À utiliser avec (application) | Désinfectant virucide |
| Quantité | 6/paquet |
| Volume (métrique) | 500 g |