Learn More
Invitrogen™ Kit de référence ViroCheck NanoParticle
Code produit 17636985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17636985 1 kit 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17636985 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V10425
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Le kit de référence ViroCheck NanoParticle est utilisé pour l’étalonnage d’une unité d’intensité de fluorescence pour l’analyse de cytométrie en flux et l’analyse de concentration pour les vésicules virales et extracellulaires.
  • Pour l’étalonnage d’une unité d’intensité de fluorescence pour l’analyse de cytométrie en flux et l’analyse de concentration pour les vésicules virales et extracellulaires
  • Grâce à l’application des normes d’intensité attribuées par le NIST pour un fluorophore donné, la sensibilité et la précision de l’instrument peuvent être déterminées
  • Ceci permet la comparaison des données entre plusieurs instruments de cytométrie en flux
  • En association avec un étalon biologique, ces particules peuvent également être utilisées pour quantifier le niveau d’expression de biomarqueurs
Les fonctionnalités du kit de référence ViroCheck NanoParticle comprennent :
  • Valeurs ERF attribuées par le NIST à 15 canaux d’ensemble de filtres de cytométrie en flux couramment utilisés
  • Permet la normalisation de l’échelle d’intensité de fluorescence pour la précision et la sensibilité des instruments
  • Concentration de nanoparticules vérifiée par le NIST pour le comptage d’échantillons biologiques à l’échelle submicronique tels que les virus et les vésicules extracellulaires (VE)
  • Facilite la comparaison des données entre instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
  • Nanoparticules de référence de type FITC 100 nm
  • Nanoparticules de référence de type PE 100 nm
  • Nanoparticules de référence de type APC 100 nm
  • Nanoparticules de référence multicolores 200 nm
  • Nanoparticules de référence multicolores 500 nm
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
À utiliser avec (équipement) Cytomètres en flux
Nbre de tests 25 tests
Quantité 1 kit
État réglementaire RUO
Conditions d’expédition De 2° à 8°C
Stabilité Ne pas congeler