Learn More
Thermo Scientific™ Flacon avec bouchon à vis en verre ambré à ouverture large 9 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Description
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons grâce à ce flacon haute qualité. Le flacon à vis en verre ambré à ouverture large Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm avec étiquette V-Patch a été conçu exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Les données d’échantillons sont imprimées directement sur le V-patch du flacon. Réduisez au maximum le risque d’enfoncement des septa et bénéficiez d’une meilleure étanchéité grâce à ce flacon doté du système de fermeture de flacon avancé (AVCS) de 2 ml, 12 x 32 mm. Le point d’arrêt du bouchon évite tout serrage insuffisant ou excessif afin de garantir une étanchéité optimale et uniforme en toute occasion. Le flacon est également disponible avec un insert intégré pour les petits volumes d’échantillons.
Specifications
Specifications
| Description | Flacon en verre ambré à vis à ouverture large de 9 mm Virtuoso avec V-Patch |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 2,0 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Volume (métrique) résiduel | < 170 μl |
| Gamme de produits | Virtuose |
| Quantité | 100 / Bte |
| Taille du bouchon | 9 mm |
| Show More |