Learn More
Thermo Scientific™ Guide pour plusieurs flacons Virtuoso™
Code produit 15626365
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système d’identification de flacons Virtuoso configuré avec le support pour plusieurs flacons Virtuoso
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15626365 Système d’identification de flacons Virtuoso configuré avec le support pour plusieurs flacons Virtuoso 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15626365 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180VT504
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-11-2026
Configurez votre système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™ pour l’impression de plusieurs flacons à la demande.
Garantissez l’identification précise des flacons et l’intégrité des données d’échantillons grâce au système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™. Le système peut être configuré avec le support pour plusieurs flacons afin de contenir jusqu’à 10 flacons et le guide pour plusieurs flacons afin de déplacer les flacons du support vers le système et d’imprimer un flacon à la fois et à la demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Virtuoso
Description Guide pour plusieurs flacons Virtuoso
L’appareil peut contenir 10 flacons
À utiliser avec (application) Identification et étiquetage de flacons
À utiliser avec (équipement) Système d’identification de flacons Virtuoso configuré avec le support pour plusieurs flacons Virtuoso