Learn More
Thermo Scientific™ Système d’identification de flacons Virtuoso™
Code produit 15201918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15201918 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15201918 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180VT100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Éliminez les erreurs dues au marquage manuel des tubes. Ce dispositif avancé d'étiquetage de flacons garantit la précision de l’identification des échantillons et augmente la productivité.
Le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™ est une alternative sans risque d’erreur à l’étiquetage manuel des flacons qui transforme une corvée nécessaire en un composant à valeur ajoutée dans le flux de travail d’un laboratoire. Avec des capacités d’étiquetage avancé, le système Virtuoso garantit l’identification précise des flacons et des données fiables ; il augmente la productivité du laboratoire. Utilisez les capacités de l’écran tactile et du réseau pour transférer texte, graphiques, codes-barres et logos directement sur vos flacons.
Répond à vos exigences en matière d’étiquetage
  • Complètement équipé avec des modèles standards ou entièrement définis par l’utilisateur
Productivité accrue
  • Élimination de l’étiquetage manuel des flacons, source d’erreurs
  • Étiquetage d’un flacon en à peine 5 secondes
  • Amélioration de l’efficacité de l’étiquetage en téléchargeant les listes d’échantillons
  • Simplification de l’identification des flacons d’échantillons
Produit un étiquetage de grande qualité
  • Résiste aux solvants couramment utilisés par les laboratoires, au flou et au maculage
Procure un système d’étiquetage et d’informations avancé dans un dispositif unique
  • Conçu par des scientifiques analytiques expérimentés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Virtuoso
Type de produit Vial Identification System
Certifications/Conformité Pollution Level 2
Hauteur (impériale) 11.61 in.
Hauteur (métrique) 295 mm
Longueur (impériale) 7.87 in.
Longueur (métrique) 200 mm
Alimentation électrique Universal power supply 100-240V AC
Largeur (métrique) 140 mm