Learn More
Thermo Scientific™ Support pour plusieurs flacons Virtuoso™
Code produit 15291918
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système d’identification de flacons Virtuoso
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15291918 Système d’identification de flacons Virtuoso 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15291918 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180VT501
Quantité Prix
1 16.65€ / 5 pièces
10 14.77€ / 5 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Imprimez des données d’échantillons directement sur 10 flacons maximum de manière séquentielle pour obtenir un débit supérieur grâce au support pour plusieurs flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Imprimez directement sur 10 flacons maximum de manière séquentielle pour obtenir un débit supérieur grâce au support pour plusieurs flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™ conçu pour votre système d’identification de flacons Virtuoso. Avec des capacités d’impression et d’étiquetage avancées, le système Virtuoso garantit l’identification précise des flacons et l’intégrité des données d’échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Virtuoso
Description Support pour plusieurs flacons Virtuoso
L’appareil peut contenir 10 flacons
À utiliser avec (application) Identification et étiquetage de flacons
À utiliser avec (équipement) Système d’identification de flacons Virtuoso
Nb par paquet 5/boîte