Learn More
HUBER Bains à circulation réfrigéréVisco 3 Clear View
Description
CC-130A Visco 3 avec contrôleur “Pilot ONE”
- Bain à circulation transparent
- Plage de températures : (15) 28°C à 100°C
- Capacité de chauffage : 1,5-2,1 kW
- Pression de pompe max. : 27 l/min / 0,7 bar
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
- Volume du bain : 30 L
- Alimentation : 200 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 30 L |
| À utiliser avec (équipement) | Viscosimètres, densitomètres |
| Gamme de températures | 28°C à 100°C |
| Comprend | Pilot One |
| Modèle | CC-130 A Visco 3 |
| Stabilité de la température | ±0,01°C |
| Alimentation électrique | 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz |
| Tension | 220/240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |