Learn More
HUBER Bains à circulation réfrigéréVisco 5 Clear View
Code produit 13381679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13381679 30 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13381679 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2048.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5515.00€
    4750.00€ / 1 pièces
    Économisez 765.00€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Les thermostats Visco conviennent aux tâches de mesure à l’aide de viscosimètres capillaires ou à l’utilisation de densitomètres. Les dispositifs offrent la plus haute stabilité de température pour une distribution optimale de la température dans le bain
CC-130A Visco 5 avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Bain à circulation transparent
  • Plage de températures : (15) 28°C à 100°C
  • Capacité de chauffage : 1,5 - 2,1 kW
  • Pression de pompe max. : 27 l/min / 0,7 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
  • Volume du bain : 30 L
  • Alimentation : 200 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
Spécification
Capacité (métrique) 30 L
À utiliser avec (équipement) Viscosimètres, densitomètres
Gamme de températures 28°C à 100°C
Comprend Pilot ONE
Modèle CC-130 A Visco 5
Stabilité de la température ±0,01°C
Alimentation électrique 200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz