Learn More
Poulten Selfe™ Support pour viscosimètre
Code produit 13111103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ubbelohde Support de viscosimètre
Dimensions:
1 à 4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimensions Conditionnement
13111103 Ubbelohde Support de viscosimètre 1 à 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13111103 Fournisseur Poulten Selfe™ Code fournisseur 1842/A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    144.33€ / 1 pièces
    Économisez 16.67€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Spécification
Type de produit Ubbelohde Support de viscosimètre
À utiliser avec (équipement) Ubbelohde Viscosimètre à niveau suspendu
À utiliser avec (application) Ouverture de baignoire de 50 mm
Dimensions 1 à 4