Learn More
SI Analytics™ Unité de base pour la détection optique
Code produit 10551013 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10551013 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10551013 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285415709
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’unité de base pour la détection optique SI Analytics™ comprend une ViscoPump II et un mini-clavier.
  • Compatible avec des tensions comprises entre 95 V et 230 V
  • Comprend 1 ViscoPump II et un mini-clavier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ViscoPump II et mini-clavier
Tension 230 V