Learn More
SI Analytics™ ViscoPump III
Code produit. 15971831 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détection optique
Détection thermique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. À utiliser avec (application) unitSize
15971831 Détection thermique 1 pièce
15705078 Détection optique 1 pièce
2 options
Code produit. 15971831
Marque: SI Analytics™ 285424070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La ViscoPump III SI Analytics™ est équipée d’un câble de connexion.
  • Détection optique : Câble de connexion pour support de mesure, support de tube VZ 5127 et support pour flacon de sécurité
  • Détection thermique : Câble de connexion pour viscosimètres TC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ViscoPump III
À utiliser avec (application) Détection thermique