Learn More
Paragon Scientific™ Viscosité de milieu de bain ; liquide de silicone 20 cSt à 25°C pour une utilisation de 90 à 135°C
Description
- Milieux de bain Paragon Scientific
- Liquide de silicone 20 cSt à 25°C pour une utilisation de 90 à 135°C
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Gamme de températures | 90 °C à 135 °C |