Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre ViscoSystem™ AVS 470
Code produit 11944749 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Viscosimètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11944749 Viscosimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11944749 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285415712
Expédition estimée: 22-12-2026
Système de viscosimétrie modulaire idéal pour les systèmes simples et complexes de Schott
  • Système de viscosimétrie capillaire précis et flexible
  • Permet des mesures d’aspiration et de pression entièrement indépendamment d’un PC
  • Indépendance et flexibilité maximales
  • Permet de configurer une station de mesure qui satisfait vos exigences, même dans des conditions difficiles, par exemple pour surveiller la qualité de la production ou du contrôle dans le secteur des polymères et des huiles minérales
  • Tous les types de calcul de viscosité sont déjà intégrés à l’appareil
  • Clavier PS2 pour saisir des données supplémentaires
  • Une imprimante sérielle peut être utilisée pour documenter aisément vos résultats
  • Le module ViscoPump version optique ou TC en option peut être utilisé pour adapter l’unité à tout moment
  • Utilisez vos accessoires existants tels que les thermostats, les supports ou les refroidisseurs à flux continu avec l’AVS 470
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Description Viscosimètre automatique