Learn More
KARTELL Pompe à liquide visqueux
Code produit 10090971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
6 gal./min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10090971 6 gal./min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10090971 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 02004004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    152.07€ / 1 pièces
    Économisez 35.93€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
La pompe à liquide visqueux est une pompe polyvalente d'une capacité allant jusqu'à 6 gallons par minute.
  • Pompe de distribution en PP actionnée par un mécanisme à levier unique.
  • Débit d'environ 10 onces (env. 300 mL) par coup, avec une capacité de 6 gallons par minute (env. 22 à 23 litres/min).
  • Permet de traiter les matériaux les plus visqueux (équivalent à l'huile SAE 90).
  • Orientation du robinet à 360°° permet une grande polyvalence dans la distribution.
  • Complet avec tige.
Spécification
Débit 6 gal./min
Type Pompe à liquide