Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre visible
Code produit 11490529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11490529 Spectrophotomètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11490529 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 8305405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4455.00€
    4180.46€ / 1 pièces
    Économisez 274.54€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fournit une plage de longueurs d’onde comprise entre 320 et 1000 nm et inclut les modes d’absorbance, %T et de concentration. Le spectrophotomètre Visibile Jenway™ est un appareil de haute qualité et économique, fourni avec un câble secteur, un paquet de 100 cuves jetables, un support de cellules de 10 x 10 mm, un câble d’interface et un logiciel d’application PC sur CD-ROM.
Unités de haute qualité à faible coût pour les applications spectrophotométriques dans les écoles et les collèges, ainsi que pour les procédures de CQ et d’essai pour une grande variété de services et d’industries.
  • Gamme de longueurs d’ondes comprise entre 320 et 1000 nm
  • Modes d’absorbance, %T et concentration
  • Affichage multiparamètres avec longueurs d’onde et indicateurs photométriques
  • Une large gamme d’accessoires d’échantillonnage
  • Garantie de 3 ans
Spécification
Précision de l’absorbance ±1 %T, ±0,01 Abs à 1 000 Absorbance
Gamme d’absorbance -0,300 à 1,999 A
Précision ±1 %
Certifications/Conformité EN 61326, EN 61010
Concentration ndash;300 à 1999 ppm
Profondeur (métrique) 272 mm
Affichage Multiparamètre
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 8 nm
Type Spectrophotomètre
Tension 230 V
Wavelength Range 320 à 1000 nm
Alimentation électrique 230 V/50 Hz, < 50 W
À utiliser avec (application) Écoles et universités ainsi que dans les procédures de contrôle qualité et de test pour une grande variété de services et d’industries
Hauteur (métrique) 160 mm
Bruit lt; 1 %
Affichage photométrique Oui
Consommation électrique < 50 W
Résolution 1 nm
Lumière parasite lt; 0,5%
Garantie 3 ans
Puissance < 50 W
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Poids (métrique) 6 kg
Largeur (métrique) 365 mm
Fréquence 50 Hz