Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Kit de polariseurs VisiLED uniquement pour anneau lumineux S40-75
Code produit 16677105 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Éclairage annulaire VisiLED S40-75
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16677105 Éclairage annulaire VisiLED S40-75 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16677105 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 400575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    541.00€ / 1 pièces
    Économisez 29.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Le kit de polariseurs VisiLED, doté de filtres de polarisation de pointe, est spécialement conçu pour le S40-75.
  • Système de polarisation pour éclairage annulaire à fond clair VisiLED S40-75
  • Polariseur rotatif avec filetage adaptable et filtre coulissant en tant qu’analyseur
  • La lumière polarisée par un filtre polarisant et d’analyse à l’intérieur du faisceau peut être utilisée très efficacement en stéréomicroscopie pour contraster la structure interne du matériau ou pour différencier les particules métalliques des autres particules
  • Ne pas utiliser avec un autre type d’éclairage annulaire
  • À utiliser uniquement avec l'anneau lumineux VisiLED S40-75
Spécification
Type Filtre polarisant
Description Analyseur Polarizer M90 x 1 pour objectif de 66 mm
À utiliser avec (application) Une grande variété de tâches, des applications en sciences de la vie et l’industrie
À utiliser avec (équipement) Éclairage annulaire VisiLED S40-75
Comprend Filtre de polarisation et analyseur
Dimensions Polariseur M90x 1 pour objectif de 66 mm