Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel de spectrophotométrie VISIONlite™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5améliore les capacités de nos spectrophotomètres visibles et UV-Visible autonomes. Le logiciel vous permet d’utiliser votre spectrophotomètre à son plein potentiel en affichant et en présentant facilement des résultats expérimentaux et analytiques.
Le logiciel Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc est un logiciel autonome puissant qui permet d’effectuer de nombreux calculs de couleurs pour une grande variété d’applications. Le logiciel enregistre le spectre de transmission ou de réflectance requis et effectue automatiquement des calculs à l’aide des données enregistrées.
Les améliorations apportées au logiciel VISIONlite comprennent :
Acquisition :
- Prise de pics pour identifier et étiqueter les pics et les creux de longueur d’onde
- Importez, enregistrez ou exportez des données au format natif ou CSV pour faciliter l’archivage et la création de rapports
- Mise à l’échelle automatique des données et contrôles de zoom simples pour l’examen détaillé des spectres
Vitesse : Pour SPECTRONIC 200 et GENESYS 30, mesurez la cinétique sur plusieurs cuves en mode parallèle ou série
- Calcul automatique de l’activité enzymatique
- Stockage automatique des données et importation ou exportation de vos données au format CSV
- Mesurez jusqu’à 100 échantillons dans un seul ensemble de données
Fixe :
- Mesurez à une ou plusieurs longueurs d’onde
- Appliquez des facteurs et des équations à vos données pour générer des résultats directement
- Options d’addition, de soustraction, de rapport et de correction de ligne de base
- Effectuez des tests biologiques standard à l’aide des méthodes de protéines et d’ADN préprogrammées
Quant : Plus de normes et d’options d’ajustement de courbes non linéaires peuvent être satisfaites sous contrôle local sur les spectrophotomètres Thermo Scientific SPECTRONIC 200 et GENESYS 30
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel d’analyse du vin VISIONlite |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres Thermo Scientific GENESYS 40, 50, 140, 150, 180, BioMate 160, Evolution 201, 220, 260 Bio, 350 |
| Comprend | USB avec programme d’installation du logiciel et manuel d’utilisation (en anglais et en allemand). Langues d’affichage : Anglais, allemand, espagnol, portugais, français, italien, russe et coréen. |
| Accessoires requis | Câble d’interface 840-312200 pour spectrophotomètres Thermo Scientific GENESYS 40-180 et BioMate 160. |