Learn More
Thermo Scientific™ Lecteur de code-barres à grande vitesse VisionMate™
Code produit 15391964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
< 1 seconde par rack
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
15391964 < 1 seconde par rack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15391964 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 312800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Lecture rapide des tubes avec code-barres 2D en formats 24, 48, 96 ou 384. Le lecteur de codes-barres linéaire inclus vous aide à suivre chaque rack de tubes. Compatible avec pratiquement n’importe quel format de base de données.
Le lecteur de codes-barres haute vitesse Thermo Scientific™ VisionMate™ décode instantanément les codes-barres 2D du tube et partage les données en toute transparence avec votre LIMS ou votre base de données. Lit rapidement les racks de tubes dans les formats 24, 48, 96 et 384 sans aucune programmation utilisateur. Maintenant avec un lecteur de codes-barres linéaire standard qui se fixe magnétiquement au boîtier du lecteur, l’unité peut suivre simultanément les racks de tubes en lisant un code-barres linéaire placé ou gravé sur le côté du rack. Le lecteur haute vitesse VisionMate peut être intégré à votre plateforme robotique.
  • Permet de lire instantanément les tubes à code-barres 2D en format 24, 48, 96 et 384, sans logiciel ni réglage
  • Peut être utilisé sur paillasse ou sur des plateformes robotisées à température ambiante jusqu’à -40°C
  • Empêche l’accumulation de givre sur la surface de lecture à des températures plus basses
  • Le logiciel reconnaît automatiquement les formats de tube et adopte des paramètres de lecture optimaux
  • L’interface utilisateur graphique offre plusieurs options pour l’affichage et la sortie des données 2D dans une gamme de formats de fichiers
Se complète parfaitement avec les tubes à code-barres Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc™ 2D. Le lecteur haute vitesse VisionMate offre une flexibilité et une compatibilité de processus précieuses pour le stockage dans les environnements de recherche de médicaments, de stockage biologique ou génomique. Le lecteur haute vitesse VisionMate est un complément précieux aux procédés de stockage qui incluent d’autres produits Thermo Scientific :
  • Scellant pour tubesThermo Scientific™ SampleSeal™
  • Manipulateur de tubesThermo Scientific™ SampleArray™
  • Système de bouchage de tubesThermo Scientific™ Capit-All™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Lecteur de code-barres à grande vitesse VisionMate
Capacité de décodage Rack unique de tubes au format rack 24, 48, 96 ou 384 ; Tube unique (en mode tube unique)
Méthode de transfert de donnée CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP
Hauteur (métrique) 185 mm
Hauteur (impériale) 7,3 po
Largeur (métrique) 130 mm
Largeur (impériale) 5,1 po
Profondeur (métrique) 180 mm
Profondeur (impériale) 7,1 po
Poids (métrique) 3,7 kg
Longueur (impériale) 7,1 po
Longueur (métrique) 180 mm
Dimensions (L x l x H) 180 x 130 x 185 mm (7,1 x 5,1 x 7,3 po)
Vitesse < 1 seconde par rack
Type Lecteur de codes-barres haute vitesse
Alimentation électrique 100-240 V, 50-60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Garantie :
la garantie limitée à 12 mois de Thermo Fisher Scientific™ s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.