Learn More
Accessoire pour lecteur de codes-barres 2D VisionMate™
Descrizione
Le lecteur de codes-barres linéaire Thermo Scientific™ VisionMate™ peut être connecté magnétiquement à n’importe quel côté du lecteur de codes-barres haute vitesse VisionMate pour lire les codes-barres linéaires utilisés pour identifier les racks individuels. Le lecteur de codes-barres linéaire lit instantanément le code-barres 1D et envoie les données d’identification du rack avec les données du tube 2D à la base de données ou au système LIMS. Le résultat est un suivi amélioré des échantillons dans vos flux de travaux de stockage.
- Se connecte simplement à votre PC via un port USB 2.0
- Fonctionne avec les lecteurs haute vitesse VisionMate AB-1850 et 312800
- Numérise instantanément le code-barres linéaire du rack
- Connectez les identifiants de rack aux tubes à code-barres 2D pour une meilleure traçabilité
Specifica
Specifica
| Description | Accessoire de lecteur de code-barres linéaire VisionMate |
| Méthode de transfert de donnée | Cale pour clavier |
| Hauteur (métrique) | 13,3 cm |
| Hauteur (impériale) | 5,25 po |
| Largeur (métrique) | 5,7 cm |
| Largeur (impériale) | 2,25 po |
| Profondeur (métrique) | 10,16 cm |
| Profondeur (impériale) | 4 po |
| Poids (métrique) | 500 g |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Vedi altri risultati |
Garantie :
La garantie limitée à 12 mois de Thermo Fisher Scientific™ s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.