Learn More
Thermo Scientific™ Lecteur de code-barres 2D, un seul tube, VisionMate™ ST
Code produit 11587369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
USB
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
11587369 USB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11587369 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.00€
    2421.07€ / 1 pièces
    Économisez 643.93€
    21% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Numérisez instantanément des codes-barres 2D uniques dans votre logiciel de suivi ou toute autre application grâce à ce lecteur de codes-barres, qui se connecte via un port USB.
Lisez les tubes à code-barres 2D dans pratiquement n’importe quelle application grâce au lecteur de code-barres 2D compact Thermo Scientific™ VisionMate™ ST pour tube unique. Connectez l’unité à un port USB disponible et laissez le lecteur s’installer automatiquement. Placez n’importe quel tube de stockage à code-barres 2D Thermo Scientific™ au-dessus de la fenêtre de lecture pour lire le code-barres instantanément.
  • Temps de lecture instantané
  • Facile à installer et à utiliser
  • Pour la récupération d’échantillons individuels
  • Exportation via un fichier de variables séparé par des virgules, fichier Microsoft™ Excel™, XML, port COM, connecteur ODBC ou TCP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Lecteur de codes-barres 2D VisionMate ST
Méthode de transfert de donnée Fichier de variables séparées par des virgules, Microsoft™ Excel™
Quantité 1/sachet, 1/boîte
Type Lecteur de code-barres
Type de connexion USB