Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de test colorimétrique et titrimétrique Eco Visocolor™
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsBeschreibung
- Kits de test colorimétrique et titrimétrique
- Évitent les substances dangereuses dans la mesure du possible
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Pour déterminer la dureté totale de l’eau |
| Comprend | Réactif chimique spécial 30 ml |
| Plage | 1 goutte = 1°d (correspond à 18 mg/l de CaCO3) |
| Suffisant pour | 100 tests avec une dureté moyenne de 10°d |
| Méthode de test | Titration complexométrique |
| Type | Dureté de la solution Visocolor Alpha (totale) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- VISOCOLOR alpha total Hardness
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?