Learn More
Leica Microsystems Microscope de laboratoire numérique Visoria B pour l’histopathologie ou la cytopathologie
Description
- Microscope de laboratoire numérique Visoria B (Global IVD) avec gestion de l’éclairage
- 10 in écran/tablette
- Propulsé par la plateforme logicielle de microscope Enersight (Bureau)
- Appareil photo microscope Flexacam i5, avec alimentation
- LED blanche haute puissance
- Méthodes de contraste : champ clair
- Nez encodé, 6x
- Objectifs (N PLAN) : 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x
- ErgoStage avec plaque en céramique, avec support à échantillons
- Entraînement de mise au point en 2 étapes avec boutons de mise au point réglables en hauteur
- Condenseur A 0,9 (P)
- Cache anti-poussière
- Guide de démarrage rapide et manuel d’utilisation
- Efficacité grâce à des fonctions encodées
- Plus de confort avec l’ergonomie
- Travailler sans oculaires en passant au numérique
- Visualisez les détails de l’échantillon avec le bon contraste
Spécification
Spécification
| Eyepiece | Aucun |
| Type de tête | Moniteur |
| Type d’éclairage | LED |
| Pouvoir grossissant | 2,5X à 40X |
| Modèle | Visoria B |
| Types d’objectifs | Contrats de maintenance |
| Type de produit | Microscope biologique |