Learn More
Leica Microsystems Microscope à polarisation numérique Visoria P pour applications industrielles (échantillons transparents uniquement)
Code produit 32177336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
2,5X à 40X
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
32177336 2,5X à 40X 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 32177336 Fournisseur Leica Microsystems Code fournisseur 111000013
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ce microscope utilise la lumière polarisée pour étudier les propriétés optiques des matériaux et des échantillons géologiques. La conception ergonomique minimise la contrainte et améliore le confort lors du travail. Les flux de travail peuvent être rationalisés grâce à des fonctions codées, des réglages de lumière optimisés et d’autres fonctionnalités.
  • Microscope à polarisation numérique Visoria P avec gestion de l’éclairage
  • 10 in écran/tablette
  • Alimenté par le logiciel de microscope Enersight (Bureau)
  • Appareil photo microscope Flexacam i5, avec alimentation
  • LED blanche haute puissance
  • Méthodes de contraste (lumière transmise) : polarisation quantitative, champ clair
  • Nez encodé, 5x
  • Objectifs (N PLAN POL) : 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x
  • Étage de polarisation rotatif 360° avec verniers, position de verrouillage et frein à 45° degrés
  • Guide d’objet sans comptage de points
  • Analyseur 360° °, polariseur, fente compensateur à plaque d’onde entière
  • Entraînement de mise au point en 3 étapes avec boutons de mise au point réglables en hauteur
  • Cache anti-poussière
  • Guide de démarrage rapide et manuel d’utilisation
  • Efficacité grâce à des fonctions encodées
  • Plus de confort avec l’ergonomie
  • Visualisez les détails de l’échantillon avec le bon contraste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Eyepiece 10X/22 mm
Type de tête Moniteur
Type d’éclairage LED
Pouvoir grossissant 2,5X à 40X
Modèle Visoria P
Types d’objectifs Contrats de maintenance
Type de produit Microscope polarisant