Learn More
Leica Microsystems Microscope à polarisation Visoria P pour applications industrielles avec Flexacam c5 (échantillons transparents uniquement)
Description
- Microscope à polarisation Visoria P avec gestion de l’éclairage Phototube binoculaire
- Deux oculaires (10x), champ de vision de 22 mm, dont un avec réticule en croix
- Appareil photo de microscope Flexacam c5, inclut la monture C 0,55x
- LED blanche haute puissance
- Méthodes de contraste (lumière transmise) : polarisation quantitative, champ clair
- Nez encodé, 5x
- Objectifs (N PLAN POL) : 2,5x, 5x, 10x, 20x, 40x
- Étage de polarisation rotatif 360° avec verniers, position de verrouillage et frein à 45° degrés
- Guide d’objet sans comptage de points
- Analyseur 360° °, polariseur, fente compensateur à plaque d’onde entière
- Entraînement de mise au point en 3 étapes avec boutons de mise au point réglables en hauteur
- Propulsé par la plateforme logicielle Enersight
- Cache anti-poussière
- Guide de démarrage rapide et manuel d’utilisation
- Efficacité grâce à des fonctions encodées
- Plus de confort avec l’ergonomie
- Visualisez les détails de l’échantillon avec le bon contraste
Spécification
Spécification
| Eyepiece | 10X/22 mm |
| Type de tête | Microscope trinoculaire, incliné à 30° |
| Type d’éclairage | LED |
| Pouvoir grossissant | 2,5X à 40X |
| Modèle | Visoria P |
| Types d’objectifs | Contrats de maintenance |
| Type de produit | Microscope polarisant |