Learn More
VistaLab™ Technologies Cônes de pipette : Stériles, non filtrées
Code produit 16415094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
250 μl
1 250 μl
Conditionnement:
VistaRack : 5 racks de tubes
VistaTip : Emballage individuel
Déclaration de pureté:
Sans DNase, RNase ni pyrogène
Sans pyrogènes
Conditionnement:
2000 pièces
960 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement Déclaration de pureté unitSize
16415094 1 250 μl VistaTip : Emballage individuel Sans pyrogènes 2000 pièces
16485084 250 μl VistaTip : Emballage individuel - 2000 pièces
16495084 1 250 μl VistaTip : Emballage individuel - 2000 pièces
16405094 250 μl VistaTip : Emballage individuel Sans pyrogènes 2000 pièces
11935762 25 μl VistaRack : 5 racks de tubes Sans DNase, RNase ni pyrogène 960 pièces
11975762 250 μl VistaRack : 5 racks de tubes Sans DNase, RNase ni pyrogène 960 pièces
11905772 1 250 μl VistaRack : 5 racks de tubes Sans DNase, RNase ni pyrogène 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16415094 Fournisseur VistaLab™ Technologies Code fournisseur 2028
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les pipeteurs MLA Brand et Ovation.
  • Pointes stériles emballées dans des VistaRaks ou emballées individuellement
  • VisualRak : 5 portoirs, 192 pointes/portoir
  • Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
  • Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
Volume (métrique) 1 250 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack bleu
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 3,4 in
Épaisseur 8,5 in
Déclaration de pureté Sans pyrogènes
Méthode de stérilisation Rayonnement électronique
Format Emballage individuel
Type de pointe Structuré
Conditionnement VistaTip : Emballage individuel
Quantité 200 /Paquet
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Contrat de licence, Ovation
Graduée Non