Learn More
VistaLab™ Technologies Cônes de pipette : Stériles, non filtrées
Description
- Pointes stériles emballées dans des VistaRaks ou emballées individuellement
- VisualRak : 5 portoirs, 192 pointes/portoir
- Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2,2 in |
| Épaisseur | 7,5 in |
| Méthode de stérilisation | e-beam |
| Format | Emballage individuel |
| Show More |