Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs Ovation™ à 8 canaux
Code produit 11932235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 20 μl
2 à 125 μL
25 à 1250 μL
5 à 250 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Vert
Violet
Modèle:
Pour droitiers
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Modèle unitSize
11932235 0,5 à 20 μl Jaune Pour droitiers 1 pièce
11952235 2 à 125 μL Vert Pour droitiers 1 pièce
11972235 5 à 250 μl Bleu Pour droitiers -
11992235 25 à 1250 μL Violet Pour droitiers -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11932235 Fournisseur VistaLab™ Technologies Code fournisseur 11600020
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Programmation directe et simple associée à une exactitude et une précision fiables et homogènes
  • Conception ergonomique guidée par le confort avec fonctions électroniques pour des procédures répétitives
  • Dotés d’un système d’acquisition de pointes qui fournit un signal de retour positif pour indiquer que chaque pointe est solidement installée et scellée ; aucune manipulation manuelle n’est nécessaire
  • Une fois le pipetage terminé, toutes les pointes sont éliminées d’une légère pression sur un bouton
  • Équipés de plusieurs commandes de distribution, de pipette, de pipette inverse, de mélange et de dilution en série et de fonctions de manipulation de liquides avec rappel des réglages de volume stockés
  • Disponibles sur les modèles pour gauchers et droitiers avec écran LCD correctement placé
  • Pour un dosage précis de liquides de 0,5 à 1250 μL
Spécification
Précision ±1 % à20 μl, ± 1,5 % à 10 μl, ± 3 % (à 2 μl)
Pointes compatibles Micro pointe
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pointe de pipette (20 μl)
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polycarbonate / ABS
Modèle Pour droitiers
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Technologies Ovation
Stérilité Non stérile
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 0,5 à 20 μl
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend Bloc d'alimentation avec adaptateur, support d'étagère
Incréments 0,05 μl
Quantité 1 de chaque
Garantie Garantie limitée de 2 ans
Longueur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 6 in,
Alimentation électrique Batterie lithium-ion rechargeable, bloc d'alimentation Ovation