Learn More
VistaLab™ Technologies Pipette monocanal électronique Ovation™
Code produit 11932215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 10 ml
0,5 à 20 μl
100 à 5000 μl
2 à 125 μL
25 à 1250 μL
5 à 250 μl
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Violet
Incréments:
0,05 μl
0,5 μl
1 μl
5 μL
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Incréments unitSize
11932215 5 à 250 μl Bleu 1 μl 1 pièce
11912215 2 à 125 μL Vert 0,5 μl 1 pièce
11992215 25 à 1250 μL Violet 5 μL 1 pièce
11965822 100 à 5000 μl Gris 10 μl 1 pièce
11992205 0,5 à 20 μl Jaune 0,05 μl 1 pièce
11972215 0,2 à 10 ml Rouge 10 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11932215 Fournisseur VistaLab™ Technologies Code fournisseur 10650250
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Choix ergonomique idéal pour ceux qui ont besoin d’un menu complet de fonctions de manipulation de liquides automatisée
  • Buse jetable unidirectionnelle
  • Le système de libération d’énergie exclusif élimine les cônes à la pression d’un bouton
  • Le piston profilé active électroniquement l’activité de pipetage
  • Le crochet réglable peut être facilement positionné pour un ajustement personnalisé et un effort de maintien réduit
  • La forme BioNatural offre à l’utilisateur une stabilité maximale lors du pipetage, avec une pression de contact minimale
  • Boutons-poussoirs faciles
  • Les opérations entièrement électroniques optimisent l’efficacité pour toutes les tâches, y compris la distribution multiple, le pipetage, le pipetage inverse, le mélange, la dilution en série et la distribution séquentielle automatique
  • Se tient en toute sécurité sur les paillasses
  • Comprend un chargeur/une alimentation électrique
Spécification
Précision ±0,8%
Type de batterie Lithium-ion
Pointes compatibles VistaLab&trade ; pointe
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Vistalab Conseil
Matériau Polycarbonate / ABS
Modèle Pour droitiers
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Ovation
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 5 à 250 μl
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) VistaLab™ Pointe
Comprend Bloc d'alimentation avec adaptateur, support d'étagère
Incréments 1 μl
Nombre de vitesses 5
Quantité 1 de chaque
Garantie Garantie limitée de 2 ans
Longueur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 6 in,
Alimentation électrique Batterie lithium-ion rechargeable, bloc d'alimentation Ovation