Learn More
VistaLab™ Technologies Pipette monocanal électronique Ovation™
Description
- Buse jetable unidirectionnelle
- Le système de libération d’énergie exclusif élimine les cônes à la pression d’un bouton
- Le piston profilé active électroniquement l’activité de pipetage
- Le crochet réglable peut être facilement positionné pour un ajustement personnalisé et un effort de maintien réduit
- La forme BioNatural offre à l’utilisateur une stabilité maximale lors du pipetage, avec une pression de contact minimale
- Boutons-poussoirs faciles
- Les opérations entièrement électroniques optimisent l’efficacité pour toutes les tâches, y compris la distribution multiple, le pipetage, le pipetage inverse, le mélange, la dilution en série et la distribution séquentielle automatique
- Se tient en toute sécurité sur les paillasses
- Comprend un chargeur/une alimentation électrique
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,6% |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Pointes compatibles | VistaLab&trade ; pointe |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Vistalab Conseil |
| Matériau | Polycarbonate / ABS |
| Modèle | Pour droitiers |
| Afficher plus |