Learn More
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
Code produit 11955722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
100 ml (avec couvercle)
10 ml
25 ml
25 ml (divisé)
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Conditionnement individuel
Emballage individuel
En vrac
Quantité:
10/sachet x 10 ; 100/boîte
100/boîte
100/carton
20/sachet x 10 ; 200/boîte
200 po 20 sachets de 10
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
50 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement Quantité Conditionnement
11955722 25 ml Stérile Emballage individuel 100/boîte 100 pièces
11915732 100 ml Stérile En vrac 10/sachet x 10 ; 100/boîte 100 pièces
11925732 100 ml Stérile Emballage individuel 50/boîte 50 pièces
11945732 25 ml (divisé) Stérile En vrac 10/sachet x 10 ; 100/boîte 100 pièces
11925742 100 ml (avec couvercle) Stérile Emballage individuel 50/boîte 50 pièces
11955732 25 ml Stérile Emballage individuel 50/boîte 50 pièces
11975732 50 ml Stérile En vrac 10/sachet x 10 ; 100/boîte 100 pièces
11985732 50 ml Stérile Emballage individuel 50/boîte 50 pièces
11935722 100 ml Stérile Emballage individuel 100/boîte 100 pièces
11995732 100 ml Stérile En vrac 20/sachet x 10 ; 200/boîte 200 pièces
11965722 50 ml Stérile En vrac 20/sachet x 10 ; 200/boîte 200 pièces
11945722 25 ml Stérile En vrac 20/sachet x 10 ; 200/boîte 200 pièces
11905742 50 ml Stérile Emballage individuel 100/boîte 100 pièces
11975742 25 ml Non stérile En vrac 10/sachet x 10 ; 100/boîte 100 pièces
11985742 25 ml (divisé) Non stérile En vrac 10/sachet x 10 ; 100/boîte 100 pièces
11915752 50 ml Non stérile En vrac 10/sachet x 10 ; 100/boîte 100 pièces
11965742 100 ml Non stérile En vrac 10/sachet x 10 ; 100/boîte 100 pièces
11935732 25 ml Stérile En vrac 10/sachet x 10 ; 100/boîte 100 pièces
11965732 25 ml (divisé) Stérile Emballage individuel 50/boîte 50 pièces
15742962 10 ml Stérile En vrac 100/carton 100 pièces
16445094 10 ml Stérile Conditionnement individuel 50/boîte 50 pièces
16455094 10 ml Stérile En vrac 200 po 20 sachets de 10 200 pièces
16465094 10 ml Stérile Conditionnement individuel 100/boîte 100 pièces
16405104 10 ml Non stérile En vrac 100/carton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 11955722 Fournisseur VistaLab™ Technologies Code fournisseur 30542003
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Conception à double bac intégré unique optimisant la récupération des réactifs
  • En PS avec base à coins découpés
  • Becs verseurs distincts pour vider les réservoirs sans rien renverser
  • Les graduations nettement indiquées sur la paroi intérieure réduisent la perte de réactif
  • Base large et structure robuste pour assurer la stabilité et éviter les déversements
  • Angles moulés permettant de séparer facilement les réservoirs conditionnés en vrac
  • Disponible en volumes de 25, 50, 100 mL et 1,8 L ; Disponible en format 25 mL avec configuration divisée pour le pipetage multicanal simultané de deux réactifs.
  • Le modèle de 100 ml (réf. 21-385-111) est fourni avec un couvercle.
  • Disponibles dans un emballage individuel ou un conditionnement en vrac, stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou non stériles
Informations sur la commande
Couvercle de réservoir vendu séparément (réf. : de catalogue 21-385-110).
Spécification
Certifications/Conformité Apyrogène
Couleur blanc
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
À utiliser avec (application) Manutention générale des liquides
Hauteur (impériale) 12 in
Longueur (impériale) 14 in
Conditionnement Emballage individuel
Quantité 100/boîte
Largeur (impériale) 14 in
Autoclavable Non autoclavable
Canaux 1
Jetable Usage unique
Forme du fond Fond en V