Learn More
- Home
- Products
- Réservoirs
- Réservoirs et revêtements
- VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
VistaLab™ Technologies Réservoirs à réactifs
Code produit 11965722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
100 ml (avec couvercle)
10 ml
25 ml
25 ml (divisé)
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Conditionnement individuel
Emballage individuel
En vrac
Quantité:
10/sachet x 10 ; 100/boîte
100/boîte
100/carton
20/sachet x 10 ; 200/boîte
200 po 20 sachets de 10
50/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
50 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Stérilité | Conditionnement | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11965722 | 50 ml | Stérile | En vrac | 20/sachet x 10 ; 200/boîte | 200 pièces |
| 11915732 | 100 ml | Stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11925732 | 100 ml | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 11945732 | 25 ml (divisé) | Stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11925742 | 100 ml (avec couvercle) | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 11955732 | 25 ml | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 11975732 | 50 ml | Stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11985732 | 50 ml | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 11935722 | 100 ml | Stérile | Emballage individuel | 100/boîte | 100 pièces |
| 11995732 | 100 ml | Stérile | En vrac | 20/sachet x 10 ; 200/boîte | 200 pièces |
| 11945722 | 25 ml | Stérile | En vrac | 20/sachet x 10 ; 200/boîte | 200 pièces |
| 11905742 | 50 ml | Stérile | Emballage individuel | 100/boîte | 100 pièces |
| 11955722 | 25 ml | Stérile | Emballage individuel | 100/boîte | 100 pièces |
| 11975742 | 25 ml | Non stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11985742 | 25 ml (divisé) | Non stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11915752 | 50 ml | Non stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11965742 | 100 ml | Non stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11935732 | 25 ml | Stérile | En vrac | 10/sachet x 10 ; 100/boîte | 100 pièces |
| 11965732 | 25 ml (divisé) | Stérile | Emballage individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 15742962 | 10 ml | Stérile | En vrac | 100/carton | 100 pièces |
| 16445094 | 10 ml | Stérile | Conditionnement individuel | 50/boîte | 50 pièces |
| 16455094 | 10 ml | Stérile | En vrac | 200 po 20 sachets de 10 | 200 pièces |
| 16465094 | 10 ml | Stérile | Conditionnement individuel | 100/boîte | 100 pièces |
| 16405104 | 10 ml | Non stérile | En vrac | 100/carton | 100 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11965722
Fournisseur
VistaLab™ Technologies
Code fournisseur
30542006
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Utilisez le code promo 28036
Expédition estimée: 14-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
171.00 EUR valable jusqu'au 2026-08-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28036" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28036" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PS avec base à coins découpés
- Becs verseurs distincts pour vider les réservoirs sans rien renverser
- Les graduations nettement indiquées sur la paroi intérieure réduisent la perte de réactif
- Base large et structure robuste pour assurer la stabilité et éviter les déversements
- Angles moulés permettant de séparer facilement les réservoirs conditionnés en vrac
- Disponible en volumes de 25, 50, 100 mL et 1,8 L ; Disponible en format 25 mL avec configuration divisée pour le pipetage multicanal simultané de deux réactifs.
- Le modèle de 100 ml (réf. 21-385-111) est fourni avec un couvercle.
- Disponibles dans un emballage individuel ou un conditionnement en vrac, stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou non stériles
Informations sur la commande
Couvercle de réservoir vendu séparément (réf. : de catalogue 21-385-110).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Apyrogène |
| Couleur | blanc |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de réactif |
| À utiliser avec (application) | Manutention générale des liquides |
| Hauteur (impériale) | 6 in |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Conditionnement | En vrac |
| Quantité | 20/sachet x 10 ; 200/boîte |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Canaux | 1 |
| Jetable | Usage unique |
| Forme du fond | Fond en V |
| Afficher plus Afficher moins |