Learn More
VistaLab™ Technologies Accessoire de réservoirs de réactifs : Couvercle
Code produit 11915742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11915742 100 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11915742 Fournisseur VistaLab™ Technologies Code fournisseur 30543000
Expédition estimée: 21-05-2027
Pour réservoirs de réactifs de 100 ml
  • Les réservoirs de 100 mL protègent les réactifs de la poussière et minimisent l'évaporation.
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase / DNase, apyrogène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Plastique
Stérilité Stérile
Type Couvercle de réservoir
À utiliser avec (application) Manutention générale des liquides
Conditionnement En vrac
Quantité 100/Cs.
Autoclavable Non autoclavable
Canaux 1
Jetable Usage unique
Forme du fond Fond en V