Learn More
Cole Parmer Plateformes d’isolement des vibrations Vistek™
Code produit 11858651 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
0 to 20 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
11858651 0 to 20 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11858651 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 1150003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Améliorez considérablement les performances des microscopes, des balances de laboratoire et d’autres instruments sensibles
Coupez la transmission des vibrations du plan d’examen ou du comptoir.Isolez efficacement les composants de vibration horizontale et verticale dans les six degrés de liberté.
  • Passives, mécaniques et sans entretien Aucun tuyau d’air ou matériel de support requis
Spécification
Capacité de charge (métrique) 0 to 20 kg