Learn More
Vistusertib, MedChemExpress
Code produit 16476686
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476686 100 mg
16426398 10 mg
16421176 200 mg
16418987 5 mg
16412507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16476686 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15247
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Vistusertib (AZD2014) is an ATP competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 2.81 nM. AZD2014 inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Vistusertib (AZD2014) is an ATP competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 2.81 nM. AZD2014 inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vistusertib
CAS 1009298-59-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H30N6O3
Quantité 100 mg
Synonyme AZD2014
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.10 mM)
SMILES O=C(NC)C1=CC=CC(C2=CC=C3C(N=C(N4[C@@H](C)COCC4)N=C3N5[C@@H](C)COCC5)=N2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 462.54
Poids de la formule 462.54
Pourcentage de pureté 95.66%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease