Learn More
Acétate de vitamine A en gélatine, 500,000 I.U./g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453347 25 g 25g
11463347 100 g 100g
11473347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11453347 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16237.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328.496 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-47-9
Formule moléculaire C22H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 328.496
Numéro MDL MFCD00019413
Clé InChI QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonyme retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
CID PubChem 638034
ChEBI CHEBI:32095
Nom IUPAC Acétate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Vitamin A acetate
Note relative au nom in gelatin
Quantité 25 g
Beilstein 1915439
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,10013
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 500 000 UI/g